Läs mer
2-Amino-m-kresol, 96 %
Produktkod. 10785925 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10785925 5 g Glasflaska 5g
10716095 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10785925 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398410050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
CAS: 2835-97-4 | C7H9NO | 123,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2835-97-4
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.16
MDL-nummer MFCD00075082
InChI-nyckel FEDLEBCVFZMHBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-m-cresol, phenol, 2-amino-3-methyl, 2-amino-3-methyl-phenol, 2-hydroxy-6-methylaniline, amino-m-cresol, ccris 8319, 2-azanyl-3-methyl-phenol, 2-hydroxy-6-methyl-aniline, acmc-1cp72, dsstox_cid_29117
PubChem CID 3014138
IUPAC-namn 2-amino-3-metylfenol
LEDER CC1=CC=CC(O)=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-m-cresol
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 149.0°C to 152.0°C
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H3(CH3)OH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 123.15
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-m-cresol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.