Läs mer
2-Amino-m-kresol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-m-cresol |
| CAS | 2835-97-4 |
| Molekylformel | C7H9NO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Amino-3-methylphenol, 2-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Hydroxy-3-methylaniline, 2-Hydroxy-6-methylaniline, 3-Methyl-2-aminophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3 |
| LEDER | OC1=CC=CC(C)=C1N |
| IUPAC-namn | 2-amino-3-metylfenol; 2-amino-3-hydroxytoluen; 2-hydroxy-3-metylanilin; 2-hydroxy-6-metylanilin; 3-metyl-2-aminofenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.15 |
| Formel vikt | 123.07 |