Läs mer
2-Amino-N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-3-methoxybenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-3-methoxybenzamide |
| CAS | 1786556-76-0 |
| Molekylformel | C13H20N2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Amino-N-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-3-methoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O3/c1-8(2)10(7-16)15-13(17)9-5-4-6-11(18-3)12(9)14/h4-6,8,10,16H,7,14H2,1-3H3,(H,15,17)/t10-/m1/s1 |
| LEDER | O=C(N[C@H](CO)C(C)C)C1=CC=CC(OC)=C1N |
| IUPAC-namn | (S)-2-amino-N-(1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)-3-methoxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.31 |
| Formel vikt | 252.15 |