Läs mer
2-amino-N-(2,2,2-trifluoretyl)acetamidhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490636
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490636 1 g 1g
15400646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53398.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1171331-39-7 | C4H8ClF3N2O | 192.566 g/mol
Reaktant i syntesen av isoxazolinindolizinamider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Reaktant vid syntes
av isoxazolinindolizinamider.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1171331-39-7
Molekylformel C4H8ClF3N2O
Molekylvikt (g/mol) 192.566
MDL-nummer MFCD09944516
InChI-nyckel DBNFKWRZLGVLSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-n-2,2,2-trifluoroethyl acetamide hydrochloride, 2-amino-n-2,2,2-trifluoroethyl acetamide;hydrochloride, c4h7f3n2o.hcl, 2-amino-n-2,2,2-trifluoroethyl acetamide hcl
PubChem CID 42913698
IUPAC-namn 2-amino-N-(2,2,2-trifluoretyl)acetamid;hydroklorid
LEDER C(C(=O)NCC(F)(F)F)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide hydrochloride
Linjär formel H2NCH2(CO)NHCH2CF3·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 192.57
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.