Läs mer
2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-acetamide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-acetamide Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-acetamide Hydrochloride |
| CAS | 94006-04-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-acetamide Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H12 Cl N3 O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Acetamide, 2-amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-, monohydrochloride (9CI), 2-(2-Aminoacetamido)-5-nitro-2'-chlorobenzophenone hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12ClN3O4.ClH/c16-12-4-2-1-3-10(12)15(21)11-7-9(19(22)23)5-6-13(11)18-14(20)8-17;/h1-7H,8,17H2,(H,18,20);1H |
| LEDER | Cl.NCC(=O)Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide;hydrochloride |
| Visa mer |