missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-N-methylacetamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-N-methylacetamide Hydrochloride |
| CAS | 72854-51-4 |
| Molekylformel | C16H15ClN2O2 . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Glycyl(methyl)amino-5-chlorobenzophenone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClN2O2.ClH/c1-19(15(20)10-18)14-8-7-12(17)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11;/h2-9H,10,18H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C(=O)CN)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-amino-N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-N-methylacetamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 339.2 |
| Formel vikt | 338.0589 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?