Läs mer
2-amino-N-(2-klor-6-metylfenyl)-5-tiazolkarboxamid, TRC
Produktkod. 30134004
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134004 10 g
30012146 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134004 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60391010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302964-24-5
Molekylformel C11 H10 Cl N3 O S
Molekylvikt (g/mol) 267.73
Synonym 5-Thiazolecarboxamide, 2-amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-, 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide, 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
IUPAC-namn 2-amino-N-(2-klor-6-metylfenyl)-1,3-tiazol-5-karboxamid
LEDER Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(N)s2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H10ClN3OS/c1-6-3-2-4-7(12)9(6)15-10(16)8-5-14-11(13)17-8/h2-5H,1H3,(H2,13,14)(H,15,16)
Formel vikt 267.0233