Läs mer
2-amino-N-(2-klor-6-metylfenyl)tiazol-5-karboxamid, Mikromol™
Beskrivning
2-amino-N-(2-klor-6-metylfenyl)tiazol-5-karboxamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide |
| CAS | 302964-24-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C11 H10 Cl N3 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Thiazolecarboxamide, 2-amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-, 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide, 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClN3OS/c1-6-3-2-4-7(12)9(6)15-10(16)8-5-14-11(13)17-8/h2-5H,1H3,(H2,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(N)s2 |
| IUPAC-namn | 2-amino-N-(2-klor-6-metylfenyl)-1,3-tiazol-5-karboxamid |
| Visa mer |