Läs mer
2-Amino-N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]-acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]-acetamide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15ClN2O2S/c1-2-9-7-11(15(21-9)18-13(19)8-17)14(20)10-5-3-4-6-12(10)16/h3-7H,2,8,17H2,1H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 322.0543 |