missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine, TRC

Produktkod. 17942235
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17942235 250 mg
17933935 1 g
17941265 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17942235 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA603680250MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 57365-08-9
Molekylvikt (g/mol) 218.34
LEDER CN(Cc1ccccc1N)C2CCCCC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C14H22N2
Kvantitet 250 mg
Synonym Bromhexine Hydrochloride Imp. C (EP), Bromhexine Imp. C (EP), N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine, Bromhexine Hydrochloride Impurity C, Bromhexine Impurity C
Formel vikt 218.1783
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.