missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Amino-N-methoxy-N-methyl-5-nitrobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-N-methoxy-N-methyl-5-nitrobenzamide |
| CAS | 628300-35-6 |
| Molekylformel | C9 H11 N3 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O4/c1-11(16-2)9(13)7-5-6(12(14)15)3-4-8(7)10/h3-5H,10H2,1-2H3 |
| LEDER | CON(C)C(=O)c1cc(ccc1N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-amino-N-methoxy-N-methyl-5-nitrobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.2 |
| Formel vikt | 225.075 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?