Läs mer
2-amino-N-metylbensamid, TRC
Produktkod. 30320578
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30320578 10 g
1 options
Produktkod. 30320578 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61405010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-N-methylbenzamide
CAS 4141-08-6
Molekylformel C8H10N2O
Kvantitet 10 g
Synonym o-Amino-N-methylbenzamide, Anthranilic Acid Methylamide, N-Methyl-2-aminobenzamide, N-Methylanthranilamide, NSC 207861, [2-[(Methylamino)carbonyl]phenyl]amine, o-Amino-N-methylbenzamide
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
LEDER CNC(=O)c1ccccc1N
IUPAC-namn 2-amino-N-metylbensamid
Molekylvikt (g/mol) 150.18
Formel vikt 150.0793