Läs mer
2-amino-N-metylpyridin-3-karboxamid, TRC
Produktkod. 30336626
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30336626 500 mg
1 options
Produktkod. 30336626 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA636380500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-N-methylpyridine-3-carboxamide
CAS 870997-87-8
Molekylformel C7H9N3O
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Amino-N-methyl-3-pyridinecarboxamide, 2-Amino-N-methylnicotinamide, N-Methyl-2-aminopyridine-3-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O/c1-9-7(11)5-3-2-4-10-6(5)8/h2-4H,1H3,(H2,8,10)(H,9,11)
LEDER CNC(=O)c1cccnc1N
IUPAC-namn 2-amino-N-metylpyridin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.