Läs mer
2-amino-N-metylpyridin-3-karboxamid, TRC
Produktkod. 30332284
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30332284 100 mg
1 options
Produktkod. 30332284 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA636380100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-N-methylpyridine-3-carboxamide
CAS 870997-87-8
Molekylformel C7H9N3O
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Amino-N-methyl-3-pyridinecarboxamide, 2-Amino-N-methylnicotinamide, N-Methyl-2-aminopyridine-3-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O/c1-9-7(11)5-3-2-4-10-6(5)8/h2-4H,1H3,(H2,8,10)(H,9,11)
LEDER CNC(=O)c1cccnc1N
IUPAC-namn 2-amino-N-metylpyridin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 151.16