Läs mer
2-amino-N-metylpyridin-3-karboxamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-N-methylpyridine-3-carboxamide |
| CAS | 870997-87-8 |
| Molekylformel | C7H9N3O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Amino-N-methyl-3-pyridinecarboxamide, 2-Amino-N-methylnicotinamide, N-Methyl-2-aminopyridine-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O/c1-9-7(11)5-3-2-4-10-6(5)8/h2-4H,1H3,(H2,8,10)(H,9,11) |
| LEDER | CNC(=O)c1cccnc1N |
| IUPAC-namn | 2-amino-N-metylpyridin-3-karboxamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |