Läs mer
2-Amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide |
| CAS | 54468-86-9 |
| Molekylformel | C8H12N2O2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-(Dimethylsulfamoyl)aniline, 2-(N,N-Dimethylaminosulfonyl)aniline, N,N-Dimethyl-2-aminobenzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2S/c1-10(2)13(11,12)8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)S(=O)(=O)c1ccccc1N |
| IUPAC-namn | 2-amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.26 |
| Formel vikt | 200.0619 |