missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-amino-N,N-dimethylethane-1-sulfonamide hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-amino-N,N-dimethylethane-1-sulfonamide hydrochloride |
| CAS | 91893-69-5 |
| Molekylformel | C4 H12 N2 O2 S . H Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N2O2S.ClH/c1-6(2)9(7,8)4-3-5;/h3-5H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)S(=O)(=O)CCN |
| IUPAC-namn | 2-amino-N,N-dimethylethanesulfonamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.676 |
| Formel vikt | 188.039 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?