Läs mer
2-amino-N-(quinolin-8-yl)acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-amino-N-(quinolin-8-yl)acetamide |
| CAS | 587832-36-8 |
| Molekylformel | C11H11N3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O/c12-7-10(15)14-9-5-1-3-8-4-2-6-13-11(8)9/h1-6H,7,12H2,(H,14,15) |
| LEDER | NCC(=O)Nc1cccc2cccnc12 |
| IUPAC-namn | 2-amino-N-quinolin-8-ylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.22 |
| Formel vikt | 201.0902 |