Läs mer
2-Amino-p-cresol, 97%
Produktkod. 10861861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10861861 50 g Glass bottle 50g
10255830 250 g Glass bottle 250g
10371620 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10861861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163210500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 95-84-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-84-1
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.16
MDL-nummer MFCD00007699
InChI-nyckel ZMXYNJXDULEQCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-p-cresol, 2-hydroxy-5-methylaniline, phenol, 2-amino-4-methyl, 3-amino-4-hydroxytoluene, 6-hydroxy-m-toluidine, 4-methyl-2-aminophenol, 5-methyl-2-hydroxyaniline, 2-amino-4-cresol, p-cresol, 2-amino, 2-amino-4-methyl-phenol
PubChem CID 7264
IUPAC-namn 2-amino-4-methylphenol
LEDER CC1=CC=C(O)C(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Amino-p-cresol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 134.0°C to 139.0°C
Färg Beige to Brown-Gray
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel H2NC6H3(CH3)OH
Kvantitet 50 g
Beilstein 13,601
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 123.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Amino-p-cresol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.