Läs mer
2'-aminoacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2'-Aminoacetophenone |
| CAS | 551-93-9 |
| Molekylformel | C8H9NO |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-(2-Aminophenyl)ethanone, 1-Acetyl-2-aminobenzene, 2-(Methylcarbonyl)benzenamine, 2-Acetylaniline, 2-Acetylphenylamine, 2-Aminophenyl Methyl Ketone, 2'-Aminoacetophenone, Methyl 2-Aminophenyl Ketone, NSC 8820, o-Acetylaniline, o-Aminoacetophenone, o-Aminoacetylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccccc1N |
| IUPAC-namn | 1-(2-aminofenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.16 |
| Formel vikt | 135.0684 |