Läs mer
Molecular Probes™ 2-aminoakridon, hydroklorid
Produktkod. 11594107
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackning:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11594107 25 mg 1 vardera 25mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11594107 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer A6289
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
2-aminoakridon, hydroklorid
2-Aminoakridon är en liten, amininnehållande fluorofor som används för att märka reducerande sockerarter, oligosackarider och glykosfingolipider. Subpikomolär detektion av de derivatiserade produkterna har rapporterats genom fluorofor-assisterad kolhydratelektrofores (FACE). Andra nyckelapplikationer för detta färgämne inkluderar kapillärelektrofores (CE) och högpresterande vätskekromatografi (HPLC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 27918-14-5
Färg Klart
Förpackning 1 vardera
Molekylformel C13H10N2O
Kvantitet 25 mg
Synonym 2-aminoacridone, 2-aminoacridin-9 10h-one, 2-amino-9 10h-acridinone, 9 10h-acridinone, 2-amino, amac, 2-amino-10h-acridin-9-one, 2-amino acridone, 2-amino-9-acridone, bidd:gt0473, 2-amino-10-hydroacridin-9-one
InChI-nyckel PIGCSKVALLVWKU-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 210.24
PubChem CID 121965
ChEBI CHEBI:31076
Fysisk form Fast