Läs mer
2-aminoadenosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11439990
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439990 25 g 25g
11419990 1 g 1g
11429990 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044748.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2096-10-8 | C10H14N6O4 | 282.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2096-10-8
MDL-nummer MFCD00053556
ChEBI CHEBI:1014
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoadenosine
Molekylformel C10H14N6O4
Synonym 2-aminoadenosine, 2-amine adenosine, adenosine, 2-amino, 2,6-diaminopurine riboside, 2,6-diaminonebularine, 2,6-diaminopurinosine, 2r,3r,4s,5r-2-2,6-diaminopurin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 2,6-diamino-9-beta-d-ribofuranosyl purine, pubchem14156, ksc202m1p
InChI-nyckel ZDTFMPXQUSBYRL-SBTUYZBDNA-N
LEDER NC1=NC(N)=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=N1
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-diaminopurin-9-yl)-5-(hydroximetyl)oxolan-3,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 282.26
Kvantitet 25 g
PubChem CID 72200
Formel vikt 282.26
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.