Läs mer
2-aminoantracen, 94 %
Produktkod. 11389075
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389075 5 g 5g
11379075 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389075 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14269.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.35 SEK
    1198.65 SEK / 5g
    Save 136.70 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 613-13-8 | C14H11N | 193,249 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 613-13-8
Molekylformel C14H11N
Molekylvikt (g/mol) 193.249
MDL-nummer MFCD00003582
InChI-nyckel YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoanthracene, 2-anthramine, 2-anthracenamine, 2-anthrylamine, 2-anthracylamine, beta-aminoanthracene, 2-anthracenamide, ccris 22, .beta.-aminoanthracene, dsstox_cid_4458
PubChem CID 11937
ChEBI CHEBI:34260
IUPAC-namn antracen-2-amin
LEDER C1=CC=C2C=C3C=C(C=CC3=CC2=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoanthracene
Smältpunkt 235 °C till 239 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2209414
Formel vikt 193.25
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.