Läs mer
2-Aminoanthracene, MP Biomedicals
Produktkod. 11447275 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447275 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11447275 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520937401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoanthracene
CAS 613-13-8
Molekylformel C14H11N
Kvantitet 1 g
Synonym 2-aminoanthracene, 2-anthramine, 2-anthracenamine, 2-anthrylamine, 2-anthracylamine, beta-aminoanthracene, 2-anthracenamide, ccris 22, .beta.-aminoanthracene, dsstox_cid_4458
InChI-nyckel YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C=C3C=C(C=CC3=CC2=C1)N
IUPAC-namn anthracen-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 193.249
PubChem CID 11937
ChEBI CHEBI:34260
Formel vikt 193.25