Läs mer
2-aminoantracen, TRC
Produktkod. 30318830
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30318830 500 mg
1 options
Produktkod. 30318830 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA576890500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminoanthracene
CAS 613-13-8
Molekylformel C14 H11 N
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Anthracenamine (9CI, ACI), 2-Anthramine (6CI, 7CI, 8CI), (Anthracen-2-yl)amine, 2-Aminoanthracene, 2-Anthracylamine, 2-Anthrylamine, NSC 400535, β-Aminoanthracene
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H,15H2
LEDER Nc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
IUPAC-namn Antrazen-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Formel vikt 193.0891