Läs mer
2-aminobensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10351770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10351770 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10351770 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 279660010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 529-23-7 | C7H7NO | 121,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzaldehyde
CAS 529-23-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 37 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 80 °C till 85 °C (2,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H7NO
Linjär formel NH2C6H4CHO
MDL-nummer MFCD00007709
Kvantitet 1 g
Synonym o-aminobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-amino, 2-amino-benzaldehyde, aminobenzaldehyde, anthranilaldehyde, 2-formylaniline, anthranil aldehyde, o-amino benzaldehyde, benzaldehyde, amino, pubchem15692
InChI-nyckel FXWFZIRWWNPPOV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=O)N
IUPAC-namn 2-aminobensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 121.14
PubChem CID 68255
Formel vikt 121.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.