Läs mer
2-aminobensamid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310377
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310377 1 ml
1 options
Produktkod. 30310377 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10167100AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzamide
CAS 88-68-6
Analyt- eller komponentnamn 2-Aminobenzamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 N2 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzamide, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzamide, 2-Aminobenzenecarboxamide, 2-Carbamoylaniline, Anthranilamide, Anthranilimidic acid, NSC 38768, SR 4327, o-Aminobenzamide, o-Carbamoylaniline
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
LEDER NC(=O)c1ccccc1N
IUPAC-namn 2-aminobensamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 136,0637 g/mol