Läs mer
2-aminobensamid, 98+%
Beskrivning
2-Aminobensamid används som en acetyldehyd-rensare i PET flaskor. Det används också som mellanprodukt för ag-kemikalier, färgämnen, läkemedel, jäsmedel och fina organiska kemikalier. I smörjoljor för supersoniska jetmotorer, hämmar koppar- och magnesiumkorrosion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Aminobensamid används som acetyldehydrenare i PET flaskor. Det används också som mellanprodukt för ag-kemikalier, färgämnen, läkemedel, jäsmedel och fina organiska kemikalier. I smörjoljor för supersoniska jetmotorer, hämmar koppar- och magnesiumkorrosion.
Löslighet
Löslig i varmt vatten och alkohol. Något löslig i eter och bensen. Mycket löslig i etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminobenzamide |
| Smältpunkt | 110°C to 114°C |
| Kokpunkt | 300°C |
| Flampunkt | 198°C (388°F) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 508509 |
| Löslighetsinformation | Soluble in hot water and alcohol. Slightly soluble in ether and benzene. Very soluble in ethyl acetate. |
| Formel vikt | 136.15 |
| Procent renhet | ≥98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.