Läs mer
2-aminobensamid, 98+%
Produktkod. 11477806
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477806 500 g 500g
11467806 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11477806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14756.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88-68-6 | C7H8N2O | 136,154 g/mol
2-Aminobensamid används som en acetyldehyd-rensare i PET flaskor. Det används också som mellanprodukt för ag-kemikalier, färgämnen, läkemedel, jäsmedel och fina organiska kemikalier. I smörjoljor för supersoniska jetmotorer, hämmar koppar- och magnesiumkorrosion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Aminobensamid används som acetyldehydrenare i PET flaskor. Det används också som mellanprodukt för ag-kemikalier, färgämnen, läkemedel, jäsmedel och fina organiska kemikalier. I smörjoljor för supersoniska jetmotorer, hämmar koppar- och magnesiumkorrosion.
Löslighet
Löslig i varmt vatten och alkohol. Något löslig i eter och bensen. Mycket löslig i etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-68-6
Molekylformel C7H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 136.154
MDL-nummer MFCD00007981
InChI-nyckel PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthranilamide, benzamide, 2-amino, o-aminobenzamide, 2-carbamoylaniline, aminobenzamide, anthranilimidic acid, benzamide, o-amino, anthranilic acid amide, anthranilamide van, o-aminobenzamide van
PubChem CID 6942
IUPAC-namn 2-aminobensamid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzamide
Smältpunkt 110 °C till 114 °C
Kokpunkt 300 °C
Flampunkt 198 °C (388 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 508509
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten och alkohol. Lätt löslig i eter och bensen. Mycket löslig i etylacetat.
Formel vikt 136.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.