Läs mer
2-Aminobensamid, TRC
Produktkod. 30137152
Change view
Kvantitet:
100 mg
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137152 25 g
30136278 100 g
17963455 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137152 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA58710025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-68-6
Molekylformel C7 H8 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Synonym Benzamide, o-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-Aminobenzamide, 2-Aminobenzenecarboxamide, 2-Carbamoylaniline, Anthranilamide, Anthranilimidic acid, NSC 38768, SR 4327, o-Aminobenzamide, o-Carbamoylaniline
IUPAC-namn 2-aminobensamid
LEDER NC(=O)c1ccccc1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzamide
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Formel vikt 136.0637