Läs mer
2-Aminobenzeneboronic acid, 96%
Produktkod. 11394895
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394895 5 g 5g
11304905 100 mg 100mg
11384895 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394895 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18069.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5570-18-3 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
2-aminobensenboronsyraderivat används i syntesen av kinoliner genom att reagera med alfa, beta-omättade ketoner. Dess hydrokloridderivat används vid framställning av designade boronatligander för glukosselektiva holografiska sensorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Aminobensenboronsyraderivat används vid syntes av kinoliner genom att reagera med alfa, beta-omättade ketoner. Dess hydrokloridderivat används vid framställning av designade boronatligander för glukosselektiva holografiska sensorer.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5570-18-3
Molekylformel C6H8BNO2
Molekylvikt (g/mol) 136.945
MDL-nummer MFCD01074645
InChI-nyckel DIRRKLFMHQUJCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminophenyl boronic acid, 2-aminobenzeneboronic acid, o-aminophenylboronic acid, 2-aminophenylboronicacid, 2-boronoaniline, pubchem9885, acmc-1apjj, 2-amino-phenylboronic acid, 2-amino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773216
IUPAC-namn (2-aminofenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC=CC=C1N)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzeneboronic acid
Smältpunkt 188°C to 190°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2962939
Formel vikt 136.95
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.