Läs mer
2-Aminobensenboronsyra pinakolester, 97 %
Produktkod. 11364316
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364316 1 g 1g
11374316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19951.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 191171-55-8 | C12H18BNO2 | 219,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 191171-55-8
Molekylformel C12H18BNO2
Molekylvikt (g/mol) 219.09
MDL-nummer MFCD02179448
InChI-nyckel ZCJRWQDZPIIYLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-aminophenylboronic acid pinacol ester, 2-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 2-aminophenylboronicacidpinacolester, 2-aminophenylboronic acid pinacol cyclic ester, 2-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-aminophenyl boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2734652
IUPAC-namn 2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 65°C to 70°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 8548809
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 219.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.