Läs mer
2-Aminobensenboronsyra pinakolester, TRC
Produktkod. 30324968
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30324968 1 g
1 options
Produktkod. 30324968 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6225151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
CAS 191171-55-8
Molekylformel C12 H20 B N O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(2-Aminophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenamine, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenylamine
InChI formel InChI=1S/C12H20BNO3/c1-11(2,15)12(3,4)17-13(16)9-7-5-6-8-10(9)14/h5-8,15-16H,14H2,1-4H3
LEDER CC(C)(O)C(C)(C)OB(O)c1ccccc1N
IUPAC-namn (2-aminofenyl)-(3-hydroxy-2,3-dimetylbutan-2-yl)oxyborinsyra
Molekylvikt (g/mol) 237.103
Formel vikt 237.154