Läs mer
2-Aminobenzenesulfonamide, MedChemExpress
Produktkod. 16408856
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16408856 100 mg
1 options
Produktkod. 16408856 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2147
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress 2-Aminobenzenesulfonamide is a carbonic anhydrase IX inhibitor.
2-Aminobenzenesulfonamide is a carbonic anhydrase IX inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzenesulfonamide
CAS 3306-62-5
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H8N2O2S
Kvantitet 100 mg
Synonym Orthanilamide
Löslighetsinformation DMSO : 160 mg/mL (929.15 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=S(C1=CC=CC=C1N)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 172.2
Formel vikt 172.2
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death