Läs mer
2-Aminobensensulfonamid, TRC
Produktkod. 30330424
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30330424 100 mg
1 options
Produktkod. 30330424 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB401505100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzenesulfonamide
CAS 3306-62-5
Molekylformel C6H8N2O2S
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
LEDER C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 2-aminobensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 172.2
Formel vikt 172.0306