Läs mer
2-aminobensimidazol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11311507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311507 25 g 25g
11301507 5 g 5g
11321507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11311507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02066.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 934-32-7 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
2-aminobensimidazol används som receptorer i kemosensoranalys. Det användes vid hydrolys av ett kolinkarbonat. Det användes också vid syntes av imidazo[1,2-a]bensimidazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Aminobenzimidazol används som receptorer i kemosensoranalys. Det användes vid hydrolys av ett kolinkarbonat. Det användes också vid syntes av imidazo[1,2-a]bensimidazoler.
Löslighet
Löslig i vatten (Lätt).
Anmärkningar
Skydda från direkt ljus. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 934-32-7
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00005596
InChI-nyckel JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzimidazole, 1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-iminobenzimidazoline, benzimidazole, 2-amino, benzimidazol-2-ylamine, 2-amino benzimidazole, caswell no. 033aa, 1h-1,3-benzodiazol-2-amine, usaf ek-4037, 2-amino-1h-benzimidazole
PubChem CID 13624
ChEBI CHEBI:27822
IUPAC-namn lH-bensimidazol-2-amin
LEDER NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzimidazole
Smältpunkt 228°C to 232°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 116525
Löslighetsinformation Soluble in water (Slightly).
Formel vikt 133.15
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.