Läs mer
2-Aminobensimidazol, 99+%
Produktkod. 10307550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10307550 25 g Glasflaska 25g
10317550 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10307550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174020250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
CAS: 934-32-7 | C7H7N3 | 133,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 934-32-7
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00005596
InChI-nyckel JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzimidazole, 1h-benzo d imidazol-2-amine, 2-iminobenzimidazoline, benzimidazole, 2-amino, benzimidazol-2-ylamine, 2-amino benzimidazole, caswell no. 033aa, 1h-1,3-benzodiazol-2-amine, usaf ek-4037, 2-amino-1h-benzimidazole
PubChem CID 13624
ChEBI CHEBI:27822
IUPAC-namn lH-bensimidazol-2-amin
LEDER NC1=NC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzimidazole
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 228,0 °C till 232,0 °C
Färg Beige till gul eller brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 24, 116
Formel vikt 133.15
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminobenzimidazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.