Läs mer
2-Aminobenzimidazol, Mikromol™
Produktkod. 30463860
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463860 4 x 25 mg
17980606 100 mg
17911406 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30463860 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM2500.0300254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2-Aminobenzimidazol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzimidazole
CAS 934-32-7
Analyt- eller komponentnamn 2-Aminobenzimidazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 N3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Aminobenzimidazole, 1H-Benzimidazol-2-amine, Benzimidazole, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), 1H-Benzimidazol-2-ylamine, 2-AB, 2-Amino-1H-benzimidazole, 2-Aminobenzimidazole, 2-Benzimidazolamine, 2-Benzimidazolylamine, 2-Iminobenzimidazoline, NSC 27793, NSC 7628
InChI formel InChI=1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1nc2ccccc2[nH]1
IUPAC-namn 1H-benzimidazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 133,064 g/mol