Läs mer
2-Aminobensimidazol, TRC
Produktkod. 30342058
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30342058 10 g
1 options
Produktkod. 30342058 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63084810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzimidazole
CAS 934-32-7
Molekylformel C7 H7 N3
Kvantitet 10 g
Synonym Benzimidazole, 2-amino- (6CI,7CI,8CI), 1H-Benzimidazol-2-ylamine, 2-AB, 2-Amino-1H-benzimidazole, 2-Aminobenzimidazole, 2-Benzimidazolamine, 2-Benzimidazolylamine, 2-Iminobenzimidazoline, A 0850, NSC 27793, NSC 7628
InChI formel InChI=1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
LEDER Nc1nc2ccccc2[nH]1
IUPAC-namn 1H-benzimidazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Formel vikt 133.064