Läs mer
2-Aminobenzonitrile, 98%
Produktkod. 11435013
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435013 250 g 250g
11425013 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435013 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12286.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1885-29-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1885-29-6
Molekylformel C7H6N2
Molekylvikt (g/mol) 118.14
MDL-nummer MFCD00007631
InChI-nyckel HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthranilonitrile, 2-cyanoaniline, o-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino, o-cyanoaniline, 2-amino-benzonitrile, aminobenzonitrile, aminobenzonitrile 2-, 2-aminobenzenecarbonitrile, unii-5rxh2b211r
PubChem CID 72913
IUPAC-namn 2-aminobensonitril
LEDER NC1=CC=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzonitrile
Smältpunkt 45°C to 49°C
Kokpunkt 286°C
Flampunkt 145°C (293°F)
Odör Almond-like
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 907187
Formel vikt 118.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.