Läs mer
2-Aminobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Aminobenzonitrile |
| CAS | 1885-29-6 |
| Molekylformel | C7H6N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,9H2 |
| LEDER | Nc1ccccc1C#N |
| IUPAC-namn | 2-aminobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.14 |
| Formel vikt | 118.0531 |