Läs mer
2-aminobensofenon, TRC
Produktkod. 30324253
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30324253 100 g
1 options
Produktkod. 30324253 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA625780100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzophenone
CAS 2835-77-0
Molekylformel C13H11NO
Kvantitet 100 g
Synonym (2-Aminophenyl)phenylmethanone, 2-(Phenylcarbonyl)aniline, 2-Aminobenzophenone, 2-Aminophenyl Phenyl Ketone, 2-Benzoylaniline, 2-Benzoylbenzenamine, NSC 9422, o-Aminobenzophenone, o-Aminophenyl Phenyl Ketone, o-Benzoylaniline
InChI formel InChI=1S/C13H11NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,14H2
LEDER Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (2-aminofenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 197.23
Formel vikt 197.0841