Läs mer
2-Aminobenzotiazol-6-karboxylsyra, 95 %
Produktkod. 15454107
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454107 1 g 1g
15464107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31512.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93-85-6 | C8H6N2O2S | 194,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-85-6
Molekylformel C8H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 194.21
MDL-nummer MFCD00054180
InChI-nyckel ZEAKWWWXCZMODH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzothiazole-6-carboxylic acid, 2-aminobenzo d thiazole-6-carboxylic acid, 6-benzothiazolecarboxylic acid, 2-amino, 2-amino-benzothiazole-6-carboxylic acid, 2-amino-6-benzothiazolecarboxylic acid, asischem b67429, zlchem 188, akos bb-7723, salor-int l481106-1ea, ksc487a1l
PubChem CID 66740
IUPAC-namn 2-amino-1,3-bensotiazol-6-karboxylsyra
LEDER NC1=NC2=CC=C(C=C2S1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzothiazole-6-carboxylic acid
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 194.21
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.