Läs mer
2-Aminobenzothiazole, 97%
Produktkod. 10635582 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10635582 5 g Glasflaska 5g
10593881 100 g Plastflaska 100g
10503891 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10635582 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148810050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 136-95-8 | C7H6N2S | 150.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136-95-8
Molekylformel C7H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 150.2
MDL-nummer MFCD00005785
InChI-nyckel UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, benzo d thiazol-2-amine, benzothiazol-2-ylamine, 2-aminobenzthiazole, benzothiazole-2-ylamine, 2-iminobenzothiazoline, o-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino, 2-benzothiazolylamine
PubChem CID 8706
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-2-amin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzothiazole
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 129°C to 134°C
Färg Beige till Grå
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 27, 182
Merck Index 15, 419
Löslighetsinformation Solubility in water: sparingly soluble in water. Other solubilities: soluble in concentrated acids,freely soluble in alcohol,ether and chloroform
Formel vikt 150.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.