Läs mer
2-aminobensotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11465623
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465623 100 g 100g
11475623 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465623 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13521.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 136-95-8 | C7H6N2S | 150.199 g/mol
2-aminobensotiazol användes vid syntes av kobolt(II)-pikrat-bland-ligandkomplex. Den användes för att studera adsorption av biologiskt signifikanta 2-aminobensotiazolmolekyler på kolloidala silverpartiklar med hjälp av ytförstärkt raman-spridningsspektroskopi
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-aminobensotiazol användes vid syntes av kobolt(II)-pikrat-bland-ligandkomplex. Den användes för att studera adsorption av biologiskt signifikanta 2-aminobensotiazolmolekyler på kolloidala silverpartiklar med användning av ytförstärkt raman
-spridningsspektroskopi. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136-95-8
Molekylformel C7H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 150.199
MDL-nummer MFCD00005785
InChI-nyckel UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, benzo d thiazol-2-amine, benzothiazol-2-ylamine, 2-aminobenzthiazole, benzothiazole-2-ylamine, 2-iminobenzothiazoline, o-aminobenzothiazole, benzothiazole, 2-amino, 2-benzothiazolylamine
PubChem CID 8706
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-2-amin
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzothiazole
Smältpunkt 126°C to 129°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 116315
Merck Index 14,424
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether.
Formel vikt 150.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.