Läs mer
2-Aminobenzotrifluorid, TRC
Produktkod. 30342789
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30342789 25 g
1 options
Produktkod. 30342789 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63076525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Trifluoromethylaniline
CAS 88-17-5
Molekylformel C7 H6 F3 N
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Trifluoromethylaniline, Benzenamine, 2-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), 2-(Trifluoromethyl)benzenamine (ACI), o-Toluidine, α,α,α-trifluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Aminobenzotrifluoride, 2-Trifluoromethylphenylamine, NSC 10336, o-(Trifluoromethyl)aniline, o-(Trifluoromethyl)phenylamine, o-Aminobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
InChI formel InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H,11H2
LEDER Nc1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-(trifluormetyl)anilin.
Molekylvikt (g/mol) 161.12
Formel vikt 161.0452