Läs mer
2-Aminobensoxazol, TRC
Produktkod. 30325756
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30325756 25 g
1 options
Produktkod. 30325756 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA59151525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Benzoxazol-2-amine
CAS 4570-41-6
Molekylformel C7 H6 N2 O
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Benzoxazolamine, 1,3-Benzoxazol-2-amine
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
LEDER Nc1oc2ccccc2n1
IUPAC-namn 1,3-bensoxazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 134.14
Formel vikt 134.048