Läs mer
2-Aminobensoxazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Benzoxazol-2-amine |
| CAS | 4570-41-6 |
| Molekylformel | C7 H6 N2 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Benzoxazolamine, 1,3-Benzoxazol-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9) |
| LEDER | Nc1oc2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | 1,3-bensoxazol-2-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.14 |
| Formel vikt | 134.048 |