Läs mer
2-Aminobensylalkohol, 98 %
Produktkod. 11474574
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474574 10 g 10g
11484574 50 g 50g
11494574 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474574 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13180.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5344-90-1 | C7H9NO | 123,155 g/mol
2-Aminobensylalkohol cykliseras oxidativt med en uppsättning ketoner i dioxan vid 80 °C i närvaro av en ruteniumkatalysator och KOH för att ge motsvarande kinoliner. Den genomgår oxidation katalyserad av heterotrimetalliska RuMnMn-arter på hydrotalcitytan i närvaro av O2 för att ge 2-aminobensaldehyd. användes vid syntes av etyl-2-hydroximetylkarbanilat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Aminobensylalkohol cykliseras oxidativt med en rad ketoner i dioxan vid 80 °C i närvaro av en ruteniumkatalysator och KOH för att ge motsvarande kinoliner. Den genomgår oxidation katalyserad av heterotrimetalliska RuMnMn-arter på hydrotalcitytan i närvaro av O2 för att ge 2-aminobensaldehyd. användes vid syntes av etyl-2-hydroximetylkarbanilat.
Löslighet Mycket löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5344-90-1
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.155
MDL-nummer MFCD00007749
InChI-nyckel VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzyl alcohol, 2-aminophenyl methanol, 2-aminobenzylalcohol, o-aminobenzyl alcohol, 2-aminobenzenemethanol, benzenemethanol, 2-amino, o-aminobenzylic alcohol, o-hydroxymethyl aniline, benzyl alcohol, o-amino, 2-hydroxymethylaniline
PubChem CID 21439
IUPAC-namn (2-aminofenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzyl alcohol
Smältpunkt 81 °C till 84 °C
Kokpunkt 160 °C (10 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1072211
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten.
Formel vikt 123.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.