Läs mer
2-Aminobenzyl alcohol, 98%
Produktkod. 10458310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10458310 10 g Glasflaska 10g
10153440 25 g Glasflaska 25g
10531554 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10458310 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153730100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5344-90-1 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5344-90-1
Molekylformel C7H9NO
Molekylvikt (g/mol) 123.15
MDL-nummer MFCD00007749
InChI-nyckel VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminobenzyl alcohol, 2-aminophenyl methanol, 2-aminobenzylalcohol, o-aminobenzyl alcohol, 2-aminobenzenemethanol, benzenemethanol, 2-amino, o-aminobenzylic alcohol, o-hydroxymethyl aniline, benzyl alcohol, o-amino, 2-hydroxymethylaniline
PubChem CID 21439
IUPAC-namn (2-aminofenyl)metanol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Aminobenzyl alcohol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 82.0°C to 86.0°C
Färg Beige till Brun-Grå
Kokpunkt 162.0°C (15.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NC6H4CH2OH
Brytningsindex 1.4905
Kvantitet 10 g
Beilstein 13, 615
Löslighetsinformation Solubility in water: 30g/100g (20°C). Other solubilities: 40g/100g thf (14°C),0.64g/100g toluene (20°C),soluble in chlorinated solvents,soluble in ethanol,ether,very soluble in benzene
Formel vikt 123.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminobenzyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.